Learn More
3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne, 97%
Codice prodotto. 11364968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11364968 10 g 10g
11374968 2 g 2g
11354968 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11364968 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043922.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17869-77-1 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17869-77-1
Formula molecolare C8H16OSi
Molecular Weight (g/mol) 156.3
Numero MDL MFCD00053867
InChI Key JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-3-trimethylsilyloxy-1-butyne, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yloxy silane, trimethyl 2-methylbut-3-yn-2-yl oxy silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethylsilane, 3-methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne, acmc-1brai, silane, 1,1-dimethyl-2-propynyl oxy trimethyl, 3-trimethylsiloxy-3-methyl-1-butyne
PubChem CID 87344
IUPAC Name trimethyl(2-methylbut-3-yn-2-yloxy)silane
SMILES CC(C)(C#C)O[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-3-trimethylsiloxy-1-butyne
Punti di ebollizione 52°C (75 mmHg)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.4052
Quantità 10 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 156.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid