Learn More
3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinemethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| CAS | 103577-66-8 |
| Formula molecolare | C9 H10 F3 N O2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC Name | [3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 221.1764 |
| Peso formulazione | 221.0664 |