Learn More
[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol, Mikromol™
Codice prodotto. 17989674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989674 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17989674 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0474.150025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
CAS 103577-66-8
Nomi componenti o analita [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H10 F3 N O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Pyridinemethanol, 3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-, 2-Hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine, [3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
InChI Formula InChI=1S/C9H10F3NO2/c1-6-7(4-14)13-3-2-8(6)15-5-9(10,11)12/h2-3,14H,4-5H2,1H3
SMILES Cc1c(CO)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC Name [3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 221.07
Quantità 25 mg
Peso formulazione 221.176 g/mol