Learn More
3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10433963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10433963 250 mg 250mg
10443963 1 g 1g
10452644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10433963 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01252CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 17153-20-7
Formula molecolare C5H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 127.099
InChI Key YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC Name 3-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NOC=C1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 97%