Learn More
3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-4-isoxazolecarboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 127.1 |
| Percent Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?