Learn More
3-Methyl-4-(methylthio)phenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-4-(methylthio)phenol |
| CAS | 3120-74-9 |
| Formula molecolare | C8H10OS |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-methylsulfanylphenol, 4-(Methylthio)-3-methylphenol, 4-Hydroxy-2-methylthioanisole, 4-Methylsulfanyl-3-methylphenol, MMTP, NSC 87560 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | CSc1ccc(O)cc1C |
| IUPAC Name | 3-methyl-4-methylsulfanylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.23 |
| Peso formulazione | 154.0452 |