Learn More
3-Methyl-4-(methylthio)phenol, TRC
Codice prodotto. 30470953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30470953 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470953 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32086010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-4-(methylthio)phenol
CAS 3120-74-9
Formula molecolare C8H10OS
Quantità 10 g
Sinonimo 4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-methylsulfanylphenol, 4-(Methylthio)-3-methylphenol, 4-Hydroxy-2-methylthioanisole, 4-Methylsulfanyl-3-methylphenol, MMTP, NSC 87560
InChI Formula InChI=1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
SMILES CSc1ccc(O)cc1C
IUPAC Name 3-methyl-4-methylsulfanylphenol
Molecular Weight (g/mol) 154.23
Peso formulazione 154.0452