Learn More
3-Methyl-4-nitroaniline, 95%
Codice prodotto. 11397896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397896 5 g 5g
11307906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13112.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-05-2 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-05-2
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.153
Numero MDL MFCD00091833
InChI Key XPAYEWBTLKOEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitro-m-toluidine, benzenamine, 3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro-aniline, 3-methyl-4-nitro-phenylamine, 3-methyl-4-nitrophenylamine, 4-nitro-m-toluidin, 3-methyl4-nitroaniline, pubchem12456, 3-mehtyl-4-nitroanilin, 5-amino-2-nitrotoluene
PubChem CID 11898
IUPAC Name 3-methyl-4-nitroaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-4-nitroaniline
Punto di fusione 133°C to 137°C
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Numero UN UN2660
Beilstein 2209112
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99%