Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate |
| CAS | 24964-88-3 |
| Formula molecolare | C7H6BF4N3O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1 |
| SMILES | Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F |
| IUPAC Name | 3-methyl-4-nitrobenzenediazonium;tetrafluoroborate |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.94 |
| Peso formulazione | 251.0489 |