Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30471273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471273 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM323610250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-4-nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 24964-88-3
Formula molecolare C7H6BF4N3O2
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6N3O2.BF4/c1-5-4-6(9-8)2-3-7(5)10(11)12;2-1(3,4)5/h2-4H,1H3;/q+1;-1
SMILES Cc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name 3-methyl-4-nitrobenzenediazonium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 250.94
Peso formulazione 251.0489