Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 10702885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10702885 500 g Plastic bottle 500g
10592711 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702885 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127285000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3113-71-1 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3113-71-1
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007168
InChI Key XDTTUTIFWDAMIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18370
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 216°C to 219°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H3(NO2)CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 09, 481
Sinonimo 3-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, m-toluic acid, 4-nitro, unii-elp258jxh0, 3-methyl-4-nitrobenzoicacid, 3-methyl-4-nitro-benzoic acid, elp258jxh0, benzoic acid,3-methyl-4-nitro, 3-methyl-4-nitro benzoic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Amorphous Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.