Learn More
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11463684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463684 25 g 25g
11443684 1 g 1g
11453684 5 g 5g
11319469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11463684 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11301.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 96784-54-2 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile is used to produce 4-amino-3-methyl-benzonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-4-nitrobenzonitrile is used to produce 4-amino-3-methyl-benzonitrile.
Solubility
Insoluble in water
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96784-54-2
Formula molecolare C8H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 162.148
Numero MDL MFCD00017615
InChI Key IHVNKSXTJZNBQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 3-methyl-4-nitro, 5-cyano-2-nitrotoluene, 3-methyl-4-nitro-benzonitrile, 3-methyl-4-nitrobenzenecarbonitrile, 4-nitro-m-tolunitrile, 4-cyano-2-methylnitrobenzene, ihvnksxtjznbqa-uhfffaoysa
PubChem CID 2801434
IUPAC Name 3-methyl-4-nitrobenzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-4-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 78°C to 84°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2443778
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%