Learn More
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Codice prodotto. 15469235
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469235 250 mg 250mg
15449235 1 g 1g
15459235 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15469235 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51664.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1121057-52-0 | C7H12ClN3O | 189.643 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1121057-52-0
Formula molecolare C7H12ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 189.643
Numero MDL MFCD11870728
InChI Key ZNFSKFKUBLQDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride, 3-methyl-5-3-pyrrolidinyl-1,2,4-oxadiazole hcl
PubChem CID 53400826
IUPAC Name 3-methyl-5-pyrrolidin-3-yl-1,2,4-oxadiazole;hydrochloride
SMILES CC1=NOC(=N1)C2CCNC2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 189.65