Learn More
3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473612
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10473612 1 g 1g
10534994 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473612 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03205DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 849066-63-3
Formula molecolare C9H8N2O4
Molecular Weight (g/mol) 208.173
Numero MDL MFCD01880302
InChI Key ASBPDKJMOPNMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl isoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3,5'-biisoxazole-4'-carboxylicacid, 3',5-dimethyl, maybridge3_007228, 3',5-dimethyl-3,5'-biisoxazole-4'-carboxylic acid, 3-methyl-5-5-methylisoxazol-3-yl-4-carboxylic acid
PubChem CID 2744621
IUPAC Name 3-methyl-5-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=NO1)C2=C(C(=NO2)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-5-(5-methylisoxazol-3-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.17
Percent Purity 97%