Learn More
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10378910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10378910 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10378910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268090010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride
Nota nome 99%
CAS 205692-65-5
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C to 192°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H19NO3·HCl
Numero MDL MFCD00143175
Quantità 1 g
Sinonimo 3-methyl-5-methoxycarbonyl-1-benzyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI Key UQGAOMLRURDKSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CN(CC(C1=O)C(=O)OC)CC2=CC=CC=C2.Cl
IUPAC Name methyl 1-benzyl-5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 297.77
PubChem CID 71650946
Peso formulazione 297.77
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder