Learn More
3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10063230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10063230 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10063230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268085000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 205692-64-4 | C8H13NO3·HCl | 207.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
Nota nome 99%
CAS 205692-64-4
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160°C to 175°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H13NO3·HCl
Numero MDL MFCD00143176
Quantità 500 mg
Sinonimo methyl 5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-methyl-5-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride
InChI Key JTZAAEGXSGIXFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CNCC(C1=O)C(=O)OC.Cl
IUPAC Name methyl 5-methyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 207.66
PubChem CID 73012647
Peso formulazione 207.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder