Learn More
3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10213022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10213022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10153434 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10213022 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 17153-21-8
Formula molecolare C11H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 203.197
InChI Key GLNQCTGGLIXRRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-5-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-carboxy-3-methylisoxazol-5-yl benzene, 3-methyl-5-phenyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-5-phenyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-5-phenyl
PubChem CID 2776514
IUPAC Name 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NOC(=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-5-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 97%