Learn More
3-Methyl-5-phenylisoxazole, TRC
Codice prodotto. 30468362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468362 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM218910500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-5-phenylisoxazole
CAS 1008-75-9
Formula molecolare C10H9NO
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-Methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, NSC 80670
InChI Formula InChI=1S/C10H9NO/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
SMILES CC1=NOC(=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole
Molecular Weight (g/mol) 159.18
Peso formulazione 159.0684