Learn More
3-Methyl-6-nitroindazole, TRC
Codice prodotto. 30477209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477209 10 g 10g
30473356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30477209 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32555510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6494-19-5
Formula molecolare C8H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Sinonimo 6-Nitro-3-methylindazole, 3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
SMILES Cc1n[nH]c2cc(ccc12)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-6-nitroindazole
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7N3O2/c1-5-7-3-2-6(11(12)13)4-8(7)10-9-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Peso formulazione 177.0538