Learn More
3-Methyl Adenine, TRC
Codice prodotto. 30483721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483721 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483721 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM275904500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl Adenine
CAS 5142-23-4
Formula molecolare C6 H7 N5
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-Methyl-3H-purin-6-amine, 3-Methyl-6-aminopurine, 3-Methyladenine, 6-Amino-3-methylpurine, N3-Methyladenine, NSC 66389
InChI Formula InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3
SMILES Cn1cnc(N)c2ncnc12
IUPAC Name 3-methylpurin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 149.15
Peso formulazione 149.0701