Learn More
3-Methyl-d3-pyridine, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyl-d3-pyridine |
| CAS | 10259-17-3 |
| Formula molecolare | C6 D3 H4 N |
| Quantità | 0.25 g |
| Sinonimo | Pyridine, 3-(methyl-d3)- (9 CI), 3-Picoline-α,α,α-d3 (7 CI, 8 CI), 3-Methyl-d3-pyridine, 3-(Methyl-d3)pyridine, 3-Methylpyridine-D3 (methyl-D3) |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccnc1 |
| IUPAC Name | 3-(trideuteriomethyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.145 |
| Peso formulazione | 96.0767 g/mol |
| Vedi altri risultati |