Learn More
3-Methyl Salicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30138610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138610 5 g 5g
30135131 1 g 1g
30009083 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3260805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-40-9
Formula molecolare C8 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Sinonimo Benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, 2,3-Cresotic acid (8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, 2,3-Cresotinic acid, 2-Hydroxy-m-toluic acid, 3-MS, 3-Methyl-2-hydroxybenzoic acid, 3-Methyl salicylic acid, 3-Methylsalicylic acid, Cresotic acid, Cresotinic acid, Hydroxytoluic acid, NSC 17561, NSC 1772, NSC 50796, o-Cresotic acid, o-Cresotinic acid, o-Homosalicylic acid, β-Cresotinic acid
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylsalicylic Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Peso formulazione 152.0473