Learn More
3-Methyl-thiopropanal, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methional |
| CAS | 3268-49-3 |
| Formula molecolare | C4 H8 O S |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 3-(Methylthio)-propanal, 3-Methylsulfanylpropionaldehyde, 3-Methylthio-1-propanal, 3-(Methylthio)propionaldehyde, β-(Methylthio)propionic aldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCC=O |
| IUPAC Name | 3-methylsulfanylpropanal |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.17 |
| Peso formulazione | 104.0296 |