Learn More
3'-Methylacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 126171000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 585-74-0 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10017989
  • 176.00€ / 100g
Spedizione stimata: 28-07-2021
Identificatori chimici
585-74-0
134.18
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
11455
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
1-(3-methylphenyl)ethanone
Specifica
3′-Methylacetophenone
85°C
Glass bottle
1.01
Colorless to Yellow
100g
96.0
96% min. (GC)
CH3C6H4COCH3
07,307
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
1-(3-methylphenyl)ethanone
11455
Liquid
1.0100g/mL
Authentic
1.529
218.0°C to 220.0°C
-9.0°C
585-74-0
100.0
C9H10O
MFCD00008742
3'-methylacetophenone, 1-m-tolyl ethanone, 3-methylacetophenone, m-methylacetophenone, ethanone, 1-3-methylphenyl, acetophenone, m-methyl, methyl m-tolyl ketone, 1-3-methylphenyl ethan-1-one, 3-acetyltoluene, acetophenone, 3'-methyl
CC(=O)C1=CC=CC(C)=C1
134.18
134.18
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati