Learn More
R&D Systems™ 3-Methyladenine
Descrizione
Inhibitor of class III phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase); also inhibits the autophagic sequestration of cell proteins in rat hepatocytes. Blocks apoptosis in cerebellar granule cells (CGCs) following serum and potassium deprivation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyladenine |
| CAS | 5142-23-4 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C6H7N5 |
| Peso formulazione | 149.15 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 149.16 |