Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3-Methyladenine, 90+%
Codice prodotto. 10128802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10128802 500 mg Glass Bottle 500mg
10096372 100 mg Glass Bottle 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10128802 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 379795000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-23-4
Formula molecolare C6H7N5
Molecular Weight (g/mol) 149.16
Numero MDL MFCD00010531
InChI Key FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyladenine, 3-methyl-3h-purin-6-amine, 6-amino-3-methylpurine, 3-ma, 3h-purin-6-amine, 3-methyl, 3-methyl-3h-adenine, n3-methyladenine, adenine, 3-methyl, 3-methyl-3h-purin-6-ylamine, 3-methyladenine 3-ma
PubChem CID 1673
ChEBI CHEBI:38635
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyladenine
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mg
Beilstein 26,V,17,151
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,chloroform
IUPAC Name 3-methylpurin-6-amine
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 90+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methyladenine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.