Learn More
3-Methyladenine, MedChemExpress
Descrizione
3-Methyladenine (3-MA) is a PI3K inhibitor. 3-Methyladenine is a widely used inhibitor of autophagy via its inhibitory effect on class III PI3K.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methyladenine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 5142-23-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H7N5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | 3-MA |
| Informazioni di solubilità | H2O : 5 mg/mL (33.52 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only