Learn More
3-Methyladipic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431199
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16431199 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431199 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113277
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
3-Methyladipic acid is the final metabolite in the ω-oxidation pathway.
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyladipic acid
Forma fisica Solid
CAS 3058-01-3
Colore White to Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H12O4
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (624.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC(C)CCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only