Learn More
3-Methylamino-1,2-propanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylamino-1,2-propanediol |
| CAS | 40137-22-2 |
| Formula molecolare | C4 H12 N O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H11NO2/c1-5-2-4(7)3-6/h4-7H,2-3H2,1H3/p+1/t4-/m0/s1 |
| SMILES | C[NH2+]C[C@H](O)CO |
| IUPAC Name | [(2S)-2,3-dihydroxypropyl]-methylazanium |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.144 |
| Peso formulazione | 106.086 |