Learn More
3-(Methylamino)oxetane, 95%
Codice prodotto. 15443898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443898 500 mg 500mg
15433898 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443898 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57425.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 952182-03-5 | C4H9NO | 87.122 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Very Soluble (307 g/L) (25°C)
Notes
Store at 2-8°C. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 952182-03-5
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.122
Numero MDL MFCD08544349
InChI Key JUIXJPRSYHSLHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-oxetanamine, 1-methyl-3-oxetanamine, 3-methylamino oxetane, n-methyl-3-oxetaneamine, 3-methylaminooxetane, n-methyloxetane-3-amine, 3-oxetanamine,n-methyl, n-methyl-3-aminooxetane, 3-oxetanamine, n-methyl
PubChem CID 46839993
IUPAC Name N-methyloxetan-3-amine
SMILES CNC1COC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Methylamino)oxetane
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Quantità 500 mg
Numero UN UN1993
Informazioni di solubilità Very Soluble (307g/L) (25°C)
Peso formulazione 87.12
Percent Purity 95%