Learn More
3-Methylbenzamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylbenzamide |
| CAS | 618-47-3 |
| Formula molecolare | C8H9NO |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10) |
| SMILES | CC1=CC(C(N)=O)=CC=C1 |
| IUPAC Name | 3-methylbenzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.16 |
| Peso formulazione | 135.0684 |