Learn More
3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10783833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783833 1 g Amber Glass Bottle 1g
10039461 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10783833 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08395DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 20680-59-5
Formula molecolare C8H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 170.64
Numero MDL MFCD02180878
InChI Key QEAXZIMXYPAZAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride, 3-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-methyl-benzamidine hydrochloride, 3-methylbenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 3-methyl-, monohydrochloride, m-toluamidine hydrochloride, 3-methylbenzamidine, hydrochloride, 3-methylbenzenecarboxamidine, chloride, 3-methylbenzenecarboximidamide hcl, 3-carbamimidoyltoluene hydrochloride
PubChem CID 2800701
IUPAC Name 3-methylbenzenecarboximidamide;hydrochloride
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=N)N.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 170.64
Percent Purity 97%