Learn More
3-Methylbenzenethiol, 95%
Codice prodotto. 11391056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11391056 5 g Glass Bottle 5g
10280060 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391056 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-40-7
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.20
Numero MDL MFCD00004843
InChI Key WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
IUPAC Name 3-methylbenzene-1-thiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Spécification
Materiale o nome chimico 3-Methylbenzenethiol
Nota nome 97%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0440g/mL
Punti di ebollizione 77.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4SH
Indice di rifrazione 1.5742 to 1.5772
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.044
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Toluenethiol
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 3
Mention de danger
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.