Learn More
3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11470137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470137 5 g 5g
11460137 1 g 1g
11480137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21044.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24673-56-1
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.171
Numero MDL MFCD00060511
InChI Key YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 600591
IUPAC Name 3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Punto di fusione 192°C to 197°C
Quantità 5 g
Beilstein 132104
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 97%