Learn More
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11470488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470488 25 g 25g
11450488 1 g 1g
11460488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470488 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24624.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3133-78-6 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3133-78-6
Formula molecolare C10H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 192.232
Numero MDL MFCD01830305
InChI Key YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 821868
IUPAC Name 3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto di fusione 241°C to 244°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 192.24
Percent Purity 97%