Learn More
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10580902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10580902
Marca: Thermo Scientific Acros 356360010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Nota nome 98%
CAS 24673-56-1
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192.0°C to 197.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H8O3
Numero MDL MFCD00060511
Quantità 1 g
Sinonimo 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
InChI Key YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
IUPAC Name 3-methyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 176.171
PubChem CID 600591
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder