Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylbenzofuran |
| CAS | 21535-97-7 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C9H8O |
| Indice di rifrazione | 1.5535 to 1.5555 |
| Vedi altri risultati |