Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl mercaptan, 95%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylbenzyl mercaptan |
| Punti di ebollizione | 102°C to 104°C (15 mmHg) |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN2810 |
| Beilstein | 2239962 |
| Peso formulazione | 138.23 |
| Percent Purity | 95% |