Learn More
3-Methylbenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10051721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10051721 1 g Bottiglia in vetro 1g
10205920 5 g Bottiglia in vetro 5g
10429260 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10051721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 155480010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-81-2
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008118
InChI Key RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
IUPAC Name (3-methylphenyl)methanamine
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbenzylamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9660g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5350 to 1.5370
Quantità 1 g
Beilstein 12, 1134
Gravità specifica 0.966
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylbenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.