Learn More
3-Methylbiphenyl, 95%
Codice prodotto. 11374414
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374414 5 g 5g
11364414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374414 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01006.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 643-93-6 | C13H12 | 168.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-93-6
Formula molecolare C13H12
Molecular Weight (g/mol) 168.239
Numero MDL MFCD00008533
InChI Key NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl
PubChem CID 12564
IUPAC Name 1-methyl-3-phenylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbiphenyl
Punto di fusione 4°C to 5°C
Densità 1.014
Punti di ebollizione 272°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.602
Quantità 5 g
Beilstein 2039658
Peso formulazione 168.24
Percent Purity 95%