Learn More
3-Methylbut-2-enyl formate, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylbut-2-enyl formate |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)2C=CHCH2OCHO |
| Quantità | 10 g |
| IUPAC Name | 3-methylbut-2-enyl formate |
| Peso formulazione | 114.14 |
| Percent Purity | Tech. |
| Grado | Caratteristiche |