Learn More
3-Methylbutanamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10563833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10563833 1 g 1g
10347222 10 g 10g
10650525 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10563833 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12988DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 541-46-8
Formula molecolare C5H11NO
Molecular Weight (g/mol) 101.149
Numero MDL MFCD00014807
InChI Key SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
PubChem CID 10930
IUPAC Name 3-methylbutanamide
SMILES CC(C)CC(=O)N
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methylbutanamide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 101.15
Percent Purity 97%