Learn More
3-Methylbutyraldehyde, 98%
Codice prodotto. 10114370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10114370 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10606182 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10085313 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10114370 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 163971000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 590-86-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-86-3
Formula molecolare C5H10O
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Numero MDL MFCD00007014
InChI Key YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isovaleraldehyde, 3-methylbutyraldehyde, isopentaldehyde, isovaleral, isovalerylaldehyde, isoamylaldehyde, butanal, 3-methyl, isopentanal, beta-methylbutanal, isovaleric aldehyde
PubChem CID 11552
ChEBI CHEBI:16638
IUPAC Name 3-methylbutanal
SMILES CC(C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylbutyraldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -28.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7960g/mL
Punti di ebollizione 90.0°C
Punto d'infiammabilità −5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CHO
Indice di rifrazione 1.3870 to 1.3890
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 684
Indice di Merck 15, 5275
Gravità specifica 0.796
Informazioni di solubilità Solubility in water: 18.9g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 0.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 86.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Methylbutyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.