Learn More
3-Methylcinnolin-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10110652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10110652 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10734013 1 g Amber Glass Bottle 1g
10505374 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10110652 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RJC02157CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 300690-74-8
Formula molecolare C9H9N3
Molecular Weight (g/mol) 159.19
Numero MDL MFCD00466524
InChI Key HOJQDQQMHMVETF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5310645
IUPAC Name 3-methylcinnolin-5-amine
SMILES CC1=NN=C2C=CC=C(N)C2=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Methylcinnolin-5-amine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-methyl-cinnolin-5-ylamine, 5-cinnolinamine, 3-methyl, 3-methyl-5-cinnolinamine, 3-methylcinnoline-5-ylamine, maybridge1_006688, 5-cinnolinamine,3-methyl, cambridge id 5256404, 3-methylcinnolin-5-yl amine, 5-amino-3-methyl-1,2-benzodiazine
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 95%