Learn More
3-Methylcrotonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30474440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474440 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM294930100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methyl-2-butenoic Acid
CAS 541-47-9
Formula molecolare C5 H8 O2
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Butenoic acid, 3-methyl-, Crotonic acid, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, NSC 2549, NSC 97179, Senecioic acid, β,β-Dimethylacrylic acid, β-Methylcrotonic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CC(=CC(=O)O)C
IUPAC Name 3-methylbut-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 100.116
Peso formulazione 100.052