Learn More
3-Methylcyclopentanone, 99%
Codice prodotto. 11391767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391767 5 g 5g
11381767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04940.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1757-42-2
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00001416
InChI Key AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
IUPAC Name 3-methylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylcyclopentanone
Punto di fusione -58°C
Densità 0.914
Punti di ebollizione 144°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Indice di rifrazione 1.434
Quantità 5 g
Numero UN UN1224
Beilstein 1305074
Peso formulazione 98.15
Percent Purity 99%