Learn More
3-Methylcyclopentanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylcyclopentanone |
| CAS | 1757-42-2 |
| Formula molecolare | C6H10O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)C1 |
| IUPAC Name | 3-methylcyclopentan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 98.14 |
| Peso formulazione | 98.0732 |