Learn More
3-Methylcyclopentanone, TRC
Codice prodotto. 30474439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474439 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474439 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29472010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylcyclopentanone
CAS 1757-42-2
Formula molecolare C6H10O
Quantità 10 g
Sinonimo (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212
InChI Formula InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)C1
IUPAC Name 3-methylcyclopentan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Peso formulazione 98.0732