Learn More
3-Methylcytidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474508
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474508 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16474508 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111645
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
MedChemExpress 3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Methylcytidine
CAS 2140-64-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H15N3O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità H2O : 90 mg/mL (349.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (323.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=N)=O)O1)O)O
Molecular Weight (g/mol) 257.24
Peso formulazione 257.24
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only