Learn More
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | CH2=C4H5CN |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 93.13 |
| Percent Purity | 97% |