Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Formula lineare | CH2=C4H5CN |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 93.13 |
| Percent Purity | 97% |